Learn More
Zwiebel™ Poids de boîte de classe M1
Click to view available options
Tolérance:
± 1000 mg
± 250 mg
± 500 mg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Poids d’étalonnage en fonte de classe M1
- En conformité avec OIML R111
- Fournis individuellement
Spécification
Spécification
| Tolérance | ± 250 mg |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe III précision moyenne et de classe IV précision ordinaire |