Learn More
Zwiebel™ Boîtes de pesée de classe F2
53.00€ - 323.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale et de classe IV haute précision |
---|
Code produit | Marque | Poids | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11840912
|
Zwiebel™
PBI56829 |
10 g | ±0,6 mg |
75.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11870912
|
Zwiebel™
PBI5682C |
100 g | ±1,6 mg |
99.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11800922
|
Zwiebel™
PBI5682F |
1000 g | ± 15 mg |
238.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11810912
|
Zwiebel™
PBI56825 |
1 g | ±0,3 mg |
60.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11810922
|
Zwiebel™
PBI5682H |
2000 g | ± 30 mg |
323.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11880912
|
Zwiebel™
PBI5682D |
200 g | ± 3 mg |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11820912
|
Zwiebel™
PBI56827 |
2 g | ±0,4 mg |
53.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11890912
|
Zwiebel™
PBI5682E |
500 g | ±7,5 mg |
182.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Poids individuel en coffret polypropylène
- Les poids certifiés sont
- Classe M1: alliage laiton nickelé. Monobloc de 1 à 50 g
- Cavité d'ajustage de 100g à 10kg
- Classe F1: acier inox non magnétique, poli miroir. Monobloc de 1 à 20 g. Cavité d'ajustage de 50 g à 10kg
- Dotation standard
- 1 à 2 Kg: Coffret polypropylène
- 5kg et 10kg: valise polypropylène
- Coffrets bois optionnels
- Poids classe F2
Spécification
Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale et de classe IV haute précision |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Zwiebel™ Boîtes de pesée de classe F2