Learn More
Zwiebel™ Boîtes de pesée de classe F2
Click to view available options
Poids:
1 g
2 g
10 g
100 g
200 g
500 g
1000 g
2000 g
Tolérance:
±0,3 mg
±0,4 mg
±0,6 mg
±1,6 mg
±7,5 mg
± 15 mg
± 30 mg
± 3 mg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Poids individuel en coffret polypropylène
- Les poids certifiés sont
- Classe M1: alliage laiton nickelé. Monobloc de 1 à 50 g
- Cavité d'ajustage de 100g à 10kg
- Classe F1: acier inox non magnétique, poli miroir. Monobloc de 1 à 20 g. Cavité d'ajustage de 50 g à 10kg
- Dotation standard
- 1 à 2 Kg: Coffret polypropylène
- 5kg et 10kg: valise polypropylène
- Coffrets bois optionnels
- Poids classe F2
Spécification
Spécification
| Poids | 10 g |
| Tolérance | ±0,6 mg |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale et de classe IV haute précision |