Learn More
Zwiebel™ Boîtes de pesée de classe F2
Code produit. 11870912
Click to view available options
Poids:
1 g
2 g
10 g
100 g
200 g
500 g
1000 g
2000 g
Tolérance:
±0,3 mg
±0,4 mg
±0,6 mg
±1,6 mg
±7,5 mg
± 15 mg
± 30 mg
± 3 mg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11870912
Marque: Zwiebel™ PBI5682C
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Poids individuel en coffret polypropylène
  • Les poids certifiés sont
  • Classe M1: alliage laiton nickelé. Monobloc de 1 à 50 g
  • Cavité d'ajustage de 100g à 10kg
  • Classe F1: acier inox non magnétique, poli miroir. Monobloc de 1 à 20 g. Cavité d'ajustage de 50 g à 10kg
  • Dotation standard
  • 1 à 2 Kg: Coffret polypropylène
  • 5kg et 10kg: valise polypropylène
  • Coffrets bois optionnels
  • Poids classe F2
Spécification
Poids 100 g
Tolérance ±1,6 mg
À utiliser avec (application) Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale et de classe IV haute précision