Learn More
Zwiebel™ Kit de poids de classe E2 avec certificat d’étalonnage COFRAC
1430.00€ - 3170.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale |
---|
Code produit | Marque | Poids | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11850972
|
Zwiebel™
PBI5684K |
1 à 1000 g |
3170.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11830932
|
Zwiebel™
PBI56832 |
1 à 500 mg |
1430.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Série de poids 1mg à 5kg en coffret polypropylène
- Certificat d'étalonnage COFRAC
- Acier inox non magnétique, poli miroir
- Série de poids certifiés COFRAC
- Série de poids non certifiés
- Série E2 certifiée
- Inclus EN COFFRET POLYPROPYLENE
Spécification
Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Zwiebel™ Kit de poids de classe E2 avec certificat d’étalonnage COFRAC