Learn More
Zwiebel™ Kit de poids de classe E2 avec certificat d’étalonnage COFRAC
Click to view available options
Poids:
1 à 1000 g
1 à 500 mg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Série de poids 1mg à 5kg en coffret polypropylène
- Certificat d'étalonnage COFRAC
- Acier inox non magnétique, poli miroir
- Série de poids certifiés COFRAC
- Série de poids non certifiés
- Série E2 certifiée
- Inclus EN COFFRET POLYPROPYLENE
Spécification
Spécification
| Poids | 1 à 500 mg |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale |