Learn More
Zwiebel™ Kit de poids de classe E2 avec certificat d’étalonnage COFRAC
Code produit. 11850972
Click to view available options
Poids:
1 à 1000 g
1 à 500 mg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11850972
Marque: Zwiebel™ PBI5684K
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Série de poids 1mg à 5kg en coffret polypropylène
  • Certificat d'étalonnage COFRAC
  • Acier inox non magnétique, poli miroir
  • Série de poids certifiés COFRAC
  • Série de poids non certifiés
  • Série E2 certifiée
  • Inclus EN COFFRET POLYPROPYLENE
Spécification
Poids 1 à 1000 g
À utiliser avec (application) Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale