Learn More
BRAND™ Fiole jaugée en PMP de classe B
L’autoclavage à une température maximale de 121°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur. Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions.
3.87€ - 43.15€
Spécification
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042 |
---|---|
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Matériau | PMP |
Nb par paquet | 1 |
Plage de températures (métrique) | 121deg;C |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10014080
|
BRAND™
36162 |
1000 ml |
27.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10319570
|
BRAND™
36138 |
100 ml | N/A | ||||||
17410144
|
BRAND™
36138 |
100 ml |
35.60€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17420144
|
BRAND™
36148 |
250 ml |
43.15€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10665551
|
BRAND™
36148 |
250 ml | N/A | ||||||
10359710
|
BRAND™
36154 |
500 ml |
21.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17400144
|
BRAND™
36128 |
50 ml |
30.05€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10195630
|
BRAND™
36128 |
50 ml | N/A | ||||||
Description
- Construction en polyméthylpentène (PMP) transparent
- Comprend un bouchon en PP
- Limites d’erreurs selon la classe B, DIN EN ISO 1042
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- L’exposition à une température maximale de 121°C (autoclavage) n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur
- Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions
- Hauteur = Hauteur sans bouchon
Spécification
DIN EN ISO 1042 | |
PMP | |
121deg;C | |
B |
Polypropylène | |
1 | |
Autoclavable |