Learn More
BRAND™ Fiole jaugée en PMP de classe B
L’autoclavage à une température maximale de 121°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur. Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions.
Marque: BRAND™ 36148
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Construction en polyméthylpentène (PMP) transparent
- Comprend un bouchon en PP
- Limites d’erreurs selon la classe B, DIN EN ISO 1042
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- L’exposition à une température maximale de 121°C (autoclavage) n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur
- Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions
- Hauteur = Hauteur sans bouchon
Spécification
DIN EN ISO 1042 | |
250 ml | |
225 mm | |
1 | |
plusmn; 0,30 ml | |
B |
PP | |
PMP | |
plusmn; 0,30 ml | |
121deg;C | |
Autoclavables |