Learn More
BRAND™ Fiole jaugée en PMP de classe B
L’autoclavage à une température maximale de 121°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur. Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions.
Marque:  BRAND™ 36128
Code produit. 17400144
  • 30.05€ / 2 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Construction en polyméthylpentène (PMP) transparent
  • Comprend un bouchon en PP
  • Limites d’erreurs selon la classe B, DIN EN ISO 1042
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
  • L’exposition à une température maximale de 121°C (autoclavage) n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur
  • Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions
  • Hauteur = Hauteur sans bouchon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
DIN EN ISO 1042
50 ml
146 mm
1
plusmn; 0,12 ml
B
PP
PMP
plusmn; 0,12 ml
121deg;C
Autoclavables