Learn More
Hirschmann™ Class AS Type 2 Graduated Pipettes, Blue Graduations
Provides volumetric accuracy for your pipetting needs
82.20€ - 105.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Étalonnage | Pour délivrer un volume donné |
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 835 |
Classe | AS |
Matériau | Verre sodocalcique |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Précision | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Précision | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10776344
|
Hirschmann™
1101329 |
0,5 ml | 0,01 mL | ± 0,006 ml |
105.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10610214
|
Hirschmann™
1101341 |
2 ml | 0,02 mL | ± 0,01 ml |
82.20€
12 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10050073
|
Hirschmann™
1101342 |
2 ml | 0,1 ml | ± 0,01 ml |
82.20€
12 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10395203
|
Hirschmann™
1101353 |
5 mL | 0,05 mL | ± 0,03 ml |
96.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10203673
|
Hirschmann™
1101365 |
20 mL | 0,1 ml | ± 0,1 ml |
94.20€
6 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10786344
|
Hirschmann™
1101370 |
25 mL | 0,1 ml | ± 0,1 ml |
94.20€
6 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Acc. to DIN EN ISO 835
- Main point ring graduation
- Graduated to tip, zero in tip, type 2
- With cotton plug end starting from size 5 ml and up
- Conformity certified, with dated batch identification
Spécification
Autoclavables | |
DIN EN ISO 835 | |
Verre sodocalcique | |
Oui | |
Couleur de l’émail bleue | |
Non |
Pour délivrer un volume donné | |
AS | |
Non stérile | |
Bleu | |
Pipette graduée, type 2 |