Learn More
Hirschmann™ Class AS Type 2 Graduated Pipettes, Blue Graduations
Provides volumetric accuracy for your pipetting needs
Marque:  Hirschmann™ 1101342
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10050073
  • 82.20€ / 12 pièces
Expédition estimée: 09-08-2024
Description
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 835
  • Graduation de type cercle du point principal
  • Gradué pour basculer, zéro sur pointe, type 2
  • Avec bouchon en coton à partir de la taille de 5 ml
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Spécification
± 0,01 ml
Pour délivrer un volume donné
AS
Non stérile
Bleu
Couleur de l’émail bleue
± 0,01 ml
Pipette graduée, type 2
Autoclavables
DIN EN ISO 835
Verre sodocalcique
Oui
0,1 ml
12/paquet
2 ml