Learn More
Hirschmann™ Pipettes graduées de type 2 classe AS, graduations ambrées
Fournissent une précision volumétrique adaptée à vos besoins de pipetage
82.20€ - 104.40€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Étalonnage | Pour délivrer un volume donné |
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 835 |
Classe | AS |
Matériau | Verre sodocalcique |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Précision | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Précision | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10765964
|
Hirschmann™
1100329 |
0,5 ml | 0,01 mL | ± 0,006 ml | ± 0,006 ml |
104.40€
12 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10521325
|
Hirschmann™
1100333 |
1 mL | 0,01 mL | ± 0,007 ml | ± 0,007 ml |
82.20€
12 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10039832
|
Hirschmann™
1100335 |
1 ml | 0,1 mL | plusmn; 0,007 ml | plusmn; 0,007 ml |
82.20€
12 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10465563
|
Hirschmann™
1100341 |
2 ml | 0,02 mL | ± 0,01 ml | ± 0,01 ml |
82.20€
12 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10630594
|
Hirschmann™
1100354 |
5 mL | 0,1 ml | ± 0,03 ml | ± 0,03 ml |
90.60€
12 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Conformes aux normes DIN EN ISO 835
- Graduation circulaire du point principal
- Gradué pour basculer, zéro sur pointe, type 2
- Avec bouchon en coton à partir de la taille de 5 ml
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Autoclavables | |
DIN EN ISO 835 | |
Verre sodocalcique | |
Oui | |
Graduations ambrées indélébiles avec couleur de diffusion argentée | |
Pipette graduée, type 2 |
Pour délivrer un volume donné | |
AS | |
Non stérile | |
Ambré | |
12/paquet | |
Non |