Learn More
Hirschmann™ Pipettes graduées de type 2 classe AS, graduations ambrées
Fournissent une précision volumétrique adaptée à vos besoins de pipetage
Marque:  Hirschmann™ 1100335
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10039832
  • 82.20€ / 12 pièces
Expédition estimée: 05-08-2024
Description
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 835
  • Graduation circulaire du point principal
  • Gradué pour basculer, zéro sur pointe, type 2
  • Avec bouchon en coton à partir de la taille de 5 ml
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Spécification
plusmn; 0,007 ml
Pour délivrer un volume donné
AS
Non stérile
Ambré
Graduations ambrées indélébiles avec couleur de diffusion argentée
plusmn; 0,007 ml
Pipette graduée, type 2
Autoclavables
DIN EN ISO 835
Verre sodocalcique
Oui
0,1 mL
12/boîte
1 ml