Learn More
Hirschmann™ Pipettes graduées de type 2 classe AS, graduations ambrées
Fournissent une précision volumétrique adaptée à vos besoins de pipetage
Marque: Hirschmann™ 1100341
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Conforme à la norme DIN EN ISO 835
- Graduation de type cercle du point principal
- Gradué pour basculer, zéro sur pointe, type 2
- Avec bouchon en coton à partir de la taille de 5 ml
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
± 0,01 ml | |
Pour délivrer un volume donné | |
AS | |
Non stérile | |
Ambré | |
Graduations ambrées indélébiles avec couleur de diffusion argentée | |
± 0,01 ml | |
Pipette graduée, type 2 |
Autoclavables | |
DIN EN ISO 835 | |
Verre sodocalcique | |
Oui | |
0,02 mL | |
12/paquet | |
2 ml | |
Non |