Learn More
Honeywell™ Cartouche en plastique A1B1E1 classe 1 pour vapeurs organiques et gaz acides
La cartouche A1B1E1K1 fait partie du grand choix de cartouches proposées pour offrir une protection contre de nombreux gaz et vapeurs dangereux dans de nombreuses applications. Cette gamme offre une haute qualité et une protection économique.
Marque:  Honeywell™ N06575009L
Code produit. 15836635
  • 24.00€ / 1 paire
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Protège contre les vapeurs organiques, les gaz acides, l’ammoniac
  • Excellente efficacité de filtration sur une longue période de temps
  • Profil plus bas et léger pour un confort optimal
  • Le profil bas évite toute obstruction du champ de vision
  • Le connecteur fileté est facile à fixer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Cartouche en plastique de classe 1
Protège contre les vapeurs organiques, les gaz acides, l’ammoniac
99,6 g
EPI de catégorie 3, Homologué CE, QA :ISO 9001/2000, Certification CE :2259, Attestation CE :2259, EN 2259
6 paires/boîte, 8 boîtes/carton
Nom du produit
Honeywell™ Cartouche en plastique A1B1E1 classe 1 pour vapeurs organiques et gaz acides > Protège contre les vapeurs organiques, les gaz acides, l’ammoniac