Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ dNTP Blend (100 mM)
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mL
12 x 1 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 PCS
Description
Les dNTP GeneAmp sont des désoxyribonucléotides triphosphate très purs, ce qui les rend parfaits pour une utilisation dans le cadre de réactions PCR ou d’autres applications.
- Performances de la PCR garanties lorsqu’ils sont utilisés avec des réactifs essentiels de PCR GeneAmp et des systèmes d’instruments GeneAmp
- Mélanges de dNTP pré-mélangés disponibles en plusieurs concentrations, offrant une simplicité d’utilisation
- Chaque flacon contient une solution de dNTP de 100 mM (25 mM de dATP, dCTP, dGTP et dTTP chacun)
- Suffisant pour 2000 amplifications par PCR, 50 μl chacun
- Le kit contient 12 flacons de 1 ml
PCR, PCR et PCR en temps réel
Spécification
Spécification
| Concentration | 100 mM |
| Contenu et stockage | Conserver à -20°C dans un congélateur à température constante. |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produits | GeneAmp |
| Quantité | 12 x 1 ml |
| Conditions d’expédition | Dry Ice |
| À utiliser avec (application) | Standard PCR |