Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ dNTP Blend (100 mM)
Code produit. 10528137 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mL
12 x 1 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 PCS
Code produit. 10528137
Marque: Applied Biosystems™ 4303443
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Se dissout dans un récipient en verre dans de l’eau distillée et titré au pH 7,0 avec du NaOH
Les dNTP GeneAmp sont des désoxyribonucléotides triphosphate très purs, ce qui les rend parfaits pour une utilisation dans le cadre de réactions PCR ou d’autres applications.
  • Performances de la PCR garanties lorsqu’ils sont utilisés avec des réactifs essentiels de PCR GeneAmp et des systèmes d’instruments GeneAmp
  • Mélanges de dNTP pré-mélangés disponibles en plusieurs concentrations, offrant une simplicité d’utilisation
  • Chaque flacon contient une solution de dNTP de 100 mM (25 mM de dATP, dCTP, dGTP et dTTP chacun)
  • Suffisant pour 2000 amplifications par PCR, 50 μl chacun
  • Le kit contient 12 flacons de 1 ml
PCR, PCR et PCR en temps réel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 100 mM
Contenu et stockage Conserver à -20°C dans un congélateur à température constante.
Forme Liquide
Gamme de produits GeneAmp
Quantité 12 x 1 ml
Conditions d’expédition Dry Ice
À utiliser avec (application) Standard PCR