Learn More
Thermo Scientific™ Pinces pour agitateur résistant au CO2
Optimisez la capacité de la plateforme universelle pour agitateur résistant au CO2 Thermo Scientific™ grâce à une variété de pinces pouvant s’adapter à la plupart des récipients.
12.30€ - 273.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Agitateur résistant au CO2 |
---|
Code produit | Marque | Description | Nbre de positions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Nbre de positions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15361105
|
Thermo Scientific™
88881105 |
Pince 50 ml | 30 |
12.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15371105
|
Thermo Scientific™
88881106 |
Pince 100 ml | 15 |
13.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15381105
|
Thermo Scientific™
88881107 |
Pince 150 ml | 15 |
17.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15391105
|
Thermo Scientific™
88881108 |
Pince 200 ml | 15 |
20.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15301115
|
Thermo Scientific™
88881109 |
Pince 250 ml | 15 |
19.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15311115
|
Thermo Scientific™
88881110 |
Pince 500 ml | 9 |
30.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15321115
|
Thermo Scientific™
88881111 |
Pince 1000 ml | 6 |
51.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15331115
|
Thermo Scientific™
88881112 |
Pince 2000 ml | 4 |
75.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15341115
|
Thermo Scientific™
88881113 |
Pince 3000 ml | 2 |
94.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15351115
|
Thermo Scientific™
88881114 |
Pince 5000 ml | 1 |
125.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15361115
|
Thermo Scientific™
88881115 |
Pince pour flacon de perfusion de 500 ml | 6 |
37.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15371115
|
Thermo Scientific™
88881116 |
Pince pour flacon de perfusion de 1000 ml | 6 |
58.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15381115
|
Thermo Scientific™
88881117 |
Pince pour entonnoir de séparation | 2 |
251.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15321135
|
Thermo Scientific™
88881133 |
Kit de pinces à flacons de démarrage | Variable |
273.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Optimisez la capacité de la plateforme universelle pour agitateur résistant au CO2 Thermo Scientific™ grâce à une variété de pinces pouvant s’adapter à la plupart des récipients.
Kit de fixation pour commencer: (2) fixation pour flasques 100mL , (4) fixation pour flasques 250mL , (4) fixation pour flasques 500mL, (2) fixation pour flasque 1L, (8) fixation pour flasque 2LSpécification
Agitateur résistant au CO2 |