Learn More
Thermo Scientific™ Pinces pour agitateur résistant au CO2
Optimisez la capacité de la plateforme universelle pour agitateur résistant au CO2 Thermo Scientific™ grâce à une variété de pinces pouvant s’adapter à la plupart des récipients.
Marque:  Thermo Scientific™ 88881113
Code produit. 15341115
  • 100.50€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Optimisez la capacité de la plateforme universelle pour agitateur résistant au CO2 Thermo Scientific™ grâce à une variété de pinces pouvant s’adapter à la plupart des récipients.
Kit de fixation pour commencer: (2) fixation pour flasques 100mL , (4) fixation pour flasques 250mL , (4) fixation pour flasques 500mL, (2) fixation pour flasque 1L, (8) fixation pour flasque 2L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pince à flacons
Pince 3000 ml
Agitateur résistant au CO2
2