Learn More
Thermo Scientific™ Pinces pour agitateur résistant au CO2
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de produit:
Kit de pinces à flacons de démarrage
Pince à flacons
Pince pour entonnoir
Pince pour flacon
Pinces:
100 ml
150 ml
1 000 ml
200 ml
250 ml
25 ml
2 000 ml
3 000 ml
5 000 ml
500 ml
50 ml
Flacon
Séparateur
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Description
Optimisez la capacité de la plateforme universelle pour agitateur résistant au CO2 Thermo Scientific™ grâce à une variété de pinces pouvant s’adapter à la plupart des récipients.
- Compatible with Thermo Scientific™ CO2Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
- Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Pince pour flacon |
| Pinces | 500 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur résistant au CO2 |
| Nbre de positions | 6 |