Learn More
Acide citrique monohydraté, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., USP, Fisher Chemical
46.23 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 g
1kg
2,5kg
5kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Description
C6H8O7.H2O, numéro CAS -5949-29-1, 5 kg, blanc, 210,15 g/ mol, 135°C, 149972, récipient en plastique, 1,8, solide
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
pH | 1,8 |
Point de fusion | 135°C |
Couleur | Blanc |
Poids de la formule | 210.15g/mol |
Quantité | 500 g |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Forme physique | Solide |