Learn More
Acide citrique monohydraté, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., USP, Fisher Chemical
Código de producto. 10665102
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
500 g
1kg
2,5kg
5kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
C6H8O7.H2O, numéro CAS -5949-29-1, 5 kg, blanc, 210,15 g/ mol, 135°C, 149972, récipient en plastique, 1,8, solide
500g, récipient de poudre en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 5949-29-1
Formule moléculaire C6H10O8
Poids moléculaire (g/mol) 210.14
Numéro MDL 149972
Clé InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique hydraté
SMILES O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
pH 1,8
Point de fusion 135°C
Couleur Blanc
Poids de la formule 210.15g/mol
Quantité 5kg
Conditionnement Récipient en plastique
Forme physique Solide
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Consejos de prudencia
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contient: Citric acid monohydrate, Citric acid
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado