Learn More
Acide citrique monohydraté, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., USP, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1kg
2,5kg
5kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
5kg
Description
C6H8O7.H2O, numéro CAS -5949-29-1, 5 kg, blanc, 210,15 g/ mol, 135°C, 149972, récipient en plastique, 1,8, solide
Spécification
Spécification
| pH | 1,8 |
| Point de fusion | 135°C |
| Couleur | Blanc |
| Poids de la formule | 210.15g/mol |
| Quantité | 500 g |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Forme physique | Solide |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction