Learn More
Karl Hecht™ Lamelles circulaires dans des boîtes
Un excellent accessoire pour les applications de microscopie et de coloration.
Marque: Karl Hecht™ 41001113
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fournis dans des boîtes en plastique de 100
- Épaisseur 1, de 0,13 à 0,16 mm
- Marquage CE
- 13 mm de diamètre
Spécification
Rond | |
1 (0,13 à 0,16 mm) | |
Microscopie, coloration | |
100/Boîte |
Verre | |
13 mm | |
Marquage CE |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Karl Hecht™ Lamelles circulaires dans des boîtes > 13 mm de diamètre
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu