Learn More
Sartorius™ Poids blocs
Les poids blocs sont des standards de travail de haute qualité pour une utilisation quotidienne, fabriqués en matériaux de haute qualité.
Marque: Sartorius™ YCW6559-AC-02
177.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tolérances conformes à OIML R111-1
- Non magnétisable
- Fabriqués en fonte laquée noir avec une densité de 7 200 kg/m³
Spécification
Poids bloc | |
OIML Classe M1 | |
5 g |
Certificat d’étalonnage DAkkS | |
Fonte | |
7 200 kg/m³ |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius™ Poids blocs > 5 kg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu