Learn More
Thermo Scientific™ Unités de commande à distance Telemodul 40 M et 80 M Variomag
Les unités de commande à distance Telemodul 40 M et 80 M Variomag sont requises pour les agitateurs Variomag Mobil 200 et 600.
1533.00€ - 1880.00€
Spécification
Vitesse | 100 à 1000 tr/min |
---|---|
Type | 230 V |
Plage d’agitation | 100 tr/min à 1000 tr/min |
Code produit | Marque | Modèle | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10704921
|
Thermo Scientific™
50118901 |
Telemodul 40 unités M de contrôle ( 40w ) | 230 V Allemagne |
1750.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12405771
|
Thermo Scientific™
50118903 |
Telemodul 40 unités M de contrôle ( 40w ) | 230 V pour le Danemark |
1750.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12858091
|
Thermo Scientific™
50118904 |
Telemodul 40 unités M de contrôle ( 40w ) | 230 V UK |
1750.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17728697
|
Thermo Scientific™
50118905 |
Unités de contrôle Telemodul 40 M (40 w) | 230 V Suisse |
1750.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11716647
|
Thermo Scientific™
50118908 |
Telemodul 80 unités M de contrôle ( 80w ) | 230 V Allemagne |
1850.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16615495
|
Thermo Scientific™
50118911 |
Unités de contrôle Telemodul 80 M (80 w) | 230 V UK |
1880.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11924257
|
Thermo Scientific™
50119123 |
Telemodul 40 unités M de contrôle ( 40w ) | 115 V pour les États-Unis |
1533.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les unités de commande à distance Telemodul 40 M et 80 M Variomag sont requises pour les agitateurs Variomag Mobil 200 et 600.
- Plage de vitesses réglables : 100 à 1 000 tr/min
- Vitesses constantes, même en cas de changements de viscosité.
- Affichage numérique de haute lisibilité.
- Temps de démarrage réglable.
- Disjoncteur de surcharge électrique et thermique, avec alerte en cas d'anomalie.
- Puissant boîtier de commande à distance destiné aux agitateurs Mobil 200 et Mobil 600 pour les applications requérant les mélanges de liquides les plus exigeantes.
- Offre toutes les fonctionnalités du Telemodul 40 M, avec une puissance de sortie jusqu'à 80 watts pour les applications d'agitation les plus exigeantes.
Spécification
100 à 1000 tr/min | |
230 V | |
100 tr/min à 1000 tr/min |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.