Learn More
Thermo Scientific™ Unités de commande à distance Telemodul 40 M et 80 M Variomag
Les unités de commande à distance Telemodul 40 M et 80 M Variomag sont requises pour les agitateurs Variomag Mobil 200 et 600.
Marque: Thermo Scientific™
Code nomenclature Nacres: NB.72
Informations supplémentaires : Poids : 2.95200kg
Description
Les unités de commande à distance Telemodul 40 M et 80 M Variomag sont requises pour les agitateurs Variomag Mobil 200 et 600.
Caractéristiques :- Plage de vitesses réglables : 100 à 1 000 tr/min
- Affichage numérique haute lisibilité.
- Temps de démarrage réglables.
- Disjoncteur de surcharge électrique et thermique, avec alerte en cas d’anomalie.
Telemodul 40 M
- Puissant boîtier de commande à distance destiné aux agitateurs Mobil 200 et Mobil 600 pour les applications requérant les mélanges de liquides les plus exigeants.
Telemodul 80 M
- Offre toutes les fonctionnalités du Telemodul 40 M, avec une puissance de sortie jusqu’à 80 W pour les applications d’agitation les plus exigeantes.
Spécification
Telemodul 40 unités M de contrôle ( 40w ) | |
230 V | |
230 V |
100 à 1000 tr/min | |
230 V Allemagne | |
100 tr/min à 1000 tr/min |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.