Learn More
Thermo Scientific™ Unités de commande à distance Telemodul 40 M et 80 M Variomag
Maintenez des vitesses constantes, même pendant les changements de viscosité, grâce aux contrôleurs Thermo Scientific™ Cimarec™ 40M.
Marque:  Thermo Scientific™ 50118911
Code produit. 16615495
  • 1939.65€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Maintenez des vitesses constantes, même pendant les changements de viscosité, avec les contrôleurs Thermo Scientific™ Cimarec™ 40M, nécessaires pour l’utilisation du Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direct.
Caractéristiques :
  • Plage de vitesses réglables : 100 à 1 000 tr/min
  • Affichage numérique haute lisibilité
  • Temps de démarrage réglables
  • Disjoncteur de surcharge électrique et thermique, avec alerte en cas d’anomalie
Telemodul 40 M
  • Puissant boîtier de commande à distance destiné aux agitateurs Mobil 200 et Mobil 600 pour les applications requérant les mélanges de liquides les plus exigeants
Telemodul 80 M
  • Offre toutes les fonctionnalités du Telemodul 40 M, avec une puissance de sortie jusqu’à 80 W pour les applications d’agitation les plus exigeantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Unités de contrôle Telemodul 80 M (80 w)
Contrôleur d’agitateur
230 V
100 à 1000 tr/min
230 V UK
100 tr/min à 1 000 tr/min
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.