Learn More
Chromplete™ 2-Propanol, HPLC/GC, répond aux exigences analytiques ACS/USP, Thermo Scientific™
La gamme de produits Chromplete de Thermo Scientific comprend des réactifs pour les analyses et séparations courantes avec la cohérence et la précision que vous attendez. L’isopropanol Chromplete convient à la HPLC, GC, SFC, TLC, ACS et spectrophotométrie.
66.65€ - 254.00€
Identifiants chimiques
CAS | 67-63-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H8O |
Clé InChI | KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 3776 |
ChEBI | CHEBI:17824 |
Nom IUPAC | propan-2-ol |
SMILES | CC(C)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15950721
|
Thermo Scientific
T001041000 |
1 L |
66.65€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15960721
|
Thermo Scientific
T001042500 |
2.5 L |
254.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15970721
|
Thermo Scientific
T001044000 |
4 L | N/A | ||||||
Description
L’isopropanol Chromplete répond aux exigences analytiques de l’USP et convient pour une utilisation dans :
- L’HPLC couplée à des détecteurs UV, VIS, PDA, ECD, FL et RI
- GC-FID, GC-ECD, GC-TCD
- Analyse des pesticides par GC ou HPLC
- Spectrophotométrie UV
- Chromatographie préparative
- Chromatographie en phase liquide supercritique et fine couche
- Réactions/analyses nécessitant une conformité ACS
- Analyses d’extraction/concentration
Identifiants chimiques
67-63-0 | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:17824 | |
CC(C)O |
C3H8O | |
3776 | |
propan-2-ol |
Spécification
2-Propanol | |
≤ 1.0, ≤ 0.20, ≤ 0.10, ≤ 0.015 | |
0.999 | |
83°C | |
Liquide | |
≤ 1.0 ppm | |
C3H8O | |
≤0.05% | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-ol | |
3776 | |
60.1 | |
Gradient HPLC, GC, pesticide, spectrophotométrie, ACS |
-90°C | |
67-63-0 | |
≤5APHA | |
Verre ambré | |
Chromplete | |
Minimum, GC-FID | |
1219 | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CC(C)O | |
60.1 | |
CHEBI:17824 | |
99.9% |
Sécurité et traitement
Provoque une sévère irritation des yeux, Liquide et vapeurs très inflammables, Peut provoquer somnolence ou vertiges
Lésions oculaires graves/irritation oculaire (category 2), Liquides inflammables (category 2), Organe cible spécifique en cas de toxicité - (une seule exposition) (category 3)
missing translation for 'shelfLife' : 1825 jours
missing translation for 'einecsNumber' : 200-661-7
missing translation for 'rtecsNumber' : NT8050000
missing translation for 'storageNote' : À température ambiante dans des récipients scellés
Recommended Storage : Stockage inflammable à température ambiante
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.