Learn More
Proteintech Agarose ChromoTek V5-Trap™
L’agarose V5-Trap™ est un réactif d’affinité pour l’IP et la purification de protéines marquées au V5.
237.00€ - 5899.00€
Spécification
Contenu et stockage | Expédition à température ambiante. Dès réception, conserver à 4°C. Stable pendant un an. |
---|---|
À utiliser avec (application) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
Cible | Séquence d’étiquettes V5 GKPIPNPLLGLDST au niveau de l’extrémité N-terminale, C-terminale ou marquage interne. |
Marqueur ou colorant | Agarose |
Espèces | Alpaga |
Code produit | Marque | Suffisant pour | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Suffisant pour | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17323533
|
Proteintech
V5TA-10 |
10 réactions |
237.00€
10 réactions |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17333533
|
Proteintech
v5ta-100 |
100 réactions |
1798.00€
100 réactions |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17343533
|
Proteintech
v5ta-20 |
20 réactions |
397.00€
20 réactions |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17353533
|
Proteintech
v5ta-200 |
200 réactions |
3236.00€
200 réactions |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17363533
|
Proteintech
v5ta-400 |
400 réactions |
5899.00€
400 réactions |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Se compose d’un nano-organisme / VHH anti-V5 couplé à des microbilles d’agarose
Spécification
Expédition à température ambiante. Dès réception, conserver à 4°C. Stable pendant un an. | |
Séquence d’étiquettes V5 GKPIPNPLLGLDST au niveau de l’extrémité N-terminale, C-terminale ou marquage interne. | |
Alpaga |
IP, CoIP, ChIP, RIP | |
Agarose |