Learn More
Proteintech Agarose ChromoTek V5-Trap™
L’agarose V5-Trap™ est un réactif d’affinité pour l’IP et la purification de protéines marquées au V5.
Marque: Proteintech v5ta-200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Se compose d’un nano-organisme / VHH anti-V5 couplé à des microbilles d’agarose
Spécification
Expédition à température ambiante. Dès réception, conserver à 4°C. Stable pendant un an. | |
Séquence d’étiquettes V5 GKPIPNPLLGLDST au niveau de l’extrémité N-terminale, C-terminale ou marquage interne. | |
Alpaga |
IP, CoIP, ChIP, RIP | |
Agarose | |
200 réactions |