Learn More
Proteintech Agarose ChromoTek V5-Trap™
L’agarose V5-Trap™ est un réactif d’affinité pour l’IP et la purification de protéines marquées au V5.
Marque:  Proteintech v5ta-400
Code produit. 17363533
  • 5899.00€ / 400 réactions
Expédition estimée: 07-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Se compose d’un nano-organisme / VHH anti-V5 couplé à des microbilles d’agarose
Spécification
Spécification
Expédition à température ambiante. Dès réception, conserver à 4°C. Stable pendant un an.
Séquence d’étiquettes V5 GKPIPNPLLGLDST au niveau de l’extrémité N-terminale, C-terminale ou marquage interne.
Alpaga
IP, CoIP, ChIP, RIP
Agarose
400 réactions