Learn More
RETSCH Bols de broyage comfort en acier chromé
Utilisez ces bols de broyage avec les broyeurs à billes Retsch™. Les bols de broyage comfort en acier chromé Retsch™ sont dotés d’un joint torique pour un fonctionnement en toute sécurité.
1219.00€ - 2522.80€
Spécification
Type de produit | Cuve de broyage Comfort |
---|---|
Matériau | Acier chromé |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10402272
|
RETSCH
01.462.0224 |
250 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10044851
|
RETSCH
01.462.0144 |
125 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10339461
|
RETSCH
01.462.0145 |
50 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10789944
|
RETSCH
01.462.0229 |
500 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Couvercles d’aération en option
- Dispositifs de fermeture de sécurité étanches
Spécification
Cuve de broyage Comfort | |
Acier chromé |