Learn More
RETSCH Bols de broyage comfort en acier chromé
Utilisez ces bols de broyage avec les broyeurs à billes Retsch™. Les bols de broyage comfort en acier chromé Retsch™ sont dotés d’un joint torique pour un fonctionnement en toute sécurité.
Marque: RETSCH 01.462.0229
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 4.10000kg
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Couvercles d’aération en option
- Dispositifs de fermeture de sécurité étanches
Spécification
Cuve de broyage Comfort | |
500 mL | |
Pour PM 100, PM 400 | |
Acier chromé |