Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers de chromatographie, feuilles, grade FN 30
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
254 mm
580 mm
Largeur (métrique):
305 mm
600 mm
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
Description
- Qualité de papier très pure
- Idéal pour le transfert et la chromatographie
- Idéal pour une large gamme d’applications d’absorption comme celles communes aux sciences de la vie et au diagnostic
- Non stériles, conditionnés en vrac.
Spécification
Spécification
| Description | 25/Bte, 320 g/m2 |
| Dimensions (L x l) | 580 mm x 600 mm |
| Épaisseur du film | 0,9 mm |
| Format | Feuille |
| Qualité | FN 30 |
| Matériau | Linters de coton (> 98 % de cellulose alpha ; < 0,04 % de cendres) |
| Largeur (métrique) | 600 mm |
| Longueur (métrique) | 580 mm |