Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers de chromatographie, feuilles, grade FN 30
Papier très pur pour le transfert, la chromatographie et un large éventail d’applications d’absorption relatives aux sciences de la vie et au diagnostic
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-526-254305N
Code produit. 15922810
  • 166.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 21-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Qualité de papier très pure
  • Idéal pour le transfert et la chromatographie
  • Idéal pour une large gamme d’applications d’absorption comme celles communes aux sciences de la vie et au diagnostic
  • Non stériles, conditionnés en vrac.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
100/Bte, 320 g/m2
0,9 mm
FN 30
305 mm
254 mm x 305 mm
Feuille
Linters de coton (> 98 % de cellulose alpha ; < 0,04 % de cendres)
254 mm