Learn More
Lenz Laborglasintrumente Chromatographic Columns with Frit, with NS Socket and NS Cone, with PTFE Stopcock
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
165.00€ - 194.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) du réservoir | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) du réservoir | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11516904
|
Lenz Laborglasintrumente
05450901 |
35 mL |
165.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11924021
|
Lenz Laborglasintrumente
05450906 |
430 mL |
194.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Chromatographic columns with NS socket and NS cone
- With PTFE stopcock
- With sintered frit (porosity: 0)
- With suction tube (thread GL 18)
- Made of DURAN™ tubing
Spécification
Verre Duran |