Learn More
Lenz Laborglasintrumente Chromatographic Columns with Frit, with NS Socket and NS Cone, with PTFE Stopcock
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 05450901
Code produit. 11516904
  • 165.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Colonnes de chromatographie avec prise NS et cône NS
  • Avec robinet d’arrêt en PTFE
  • Avec fritté (porosité : 0)
  • Avec tube d’aspiration (filetage GL 18)
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
35 mL
200 mm
15 mm
NS 14/23
Verre Duran