Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouche Chromafix™ SiOH
118.00€ - 197.00€
Spécification
Matériau de la base | Silice faiblement acidique |
---|---|
À utiliser avec (application) | Aflatoxines, chloramphénicol, pesticides, stéroïdes, vitamines |
Granulométrie | 45 μm |
Adsorbant | SiOH |
Type | Cartouche Chromafix SiOH |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10063191
|
Macherey-Nagel™
731828 |
Adsorbent Weight: 230 mg | |||||||
10411862
|
Macherey-Nagel™
731829 |
Adsorbent Weight: 420 mg | |||||||
10023031
|
Macherey-Nagel™
731830 |
Poids adsorbant : 880 mg |
197.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Silice faiblement acidique | |
45 μm | |
Cartouche Chromafix SiOH | |
50/boîte |
Aflatoxines, chloramphénicol, pesticides, stéroïdes, vitamines | |
SiOH | |
60 Å | |
500 m2/g |