Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouche Chromafix™ SiOH
Marque:  Macherey-Nagel™ 731829
Code produit. 10411862
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Silice faiblement acidique
Aflatoxines, chloramphénicol, pesticides, stéroïdes, vitamines
SiOH
60 Å
500 m2/g
Adsorbent Weight: 420 mg
45 μm
Cartouche Chromafix SiOH
50/boîte