Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouche Chromafix™ SiOH
Marque: Macherey-Nagel™ 731828
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Silice faiblement acidique | |
Aflatoxines, chloramphénicol, pesticides, stéroïdes, vitamines | |
SiOH | |
60 Å | |
500 m2/g |
Adsorbent Weight: 230 mg | |
45 μm | |
Cartouche Chromafix SiOH | |
50/boîte |