Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouches Chromafix™ PS-H+ SPE
Pour l’élimination ou la concentration de cations dans l’eau, diminuez la valeur pH des échantillons de base pour le protocole standard. La cartouche SPE Macherey-Nagel™ Chromafix™ PS-H+ est une phase SPE à base de polymères pour la chromatographie en phase RP et ionique.
233.00€ - 336.00€
Spécification
Matériau de la base | Échangeur de cations forts PS/DVB, forme H+ |
---|---|
À utiliser avec (application) | Élimination ou concentration des cations de l’eau, dégraissage des valeurs de pH des échantillons de base |
Granulométrie | 100 μm |
Porosité | 100 Å |
Quantité | 50/boîte |
Code produit | Marque | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10125091
|
Macherey-Nagel™
731867 |
230 g |
233.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10030332
|
Macherey-Nagel™
731861 |
430 g |
259.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
12471718
|
Macherey-Nagel™
731863 |
900 g |
336.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Ces phases SPE polymères sont utilisées pour l'élimination des composés interférents et l'enrichissement des analytes en phase inverse et en chromatographie ionique.
- Échangeur de cations forts PS/DVB, avec une capacité de forme H+ de 2,9 meq/g
- Très faible taux de gonflement, donc très bien adapté à la chromatographie
- Fonction fiable sur toute la gamme de pH, de 0–14
- Améliore la séparation chromatographique si les composants interférents se recouvrent avec l'analyte
- Améliore la durée de vie de la colonne, car les composants interférents peuvent bloquer le conditionnement
Spécification
Échangeur de cations forts PS/DVB, forme H+ | |
100 μm | |
50/boîte |
Élimination ou concentration des cations de l’eau, dégraissage des valeurs de pH des échantillons de base | |
100 Å |