Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouches Chromafix™ PS-H+ SPE
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Poids du lit:
230 g
430 g
900 g
Conditionnement:
50 pièces
Description
Ces phases SPE polymères sont utilisées pour l'élimination des composés interférents et l'enrichissement des analytes en phase inverse et en chromatographie ionique.
- Échangeur de cations forts PS/DVB, avec une capacité de forme H+ de 2,9 meq/g
- Très faible taux de gonflement, donc très bien adapté à la chromatographie
- Fonction fiable sur toute la gamme de pH, de 0–14
- Améliore la séparation chromatographique si les composants interférents se recouvrent avec l'analyte
- Améliore la durée de vie de la colonne, car les composants interférents peuvent bloquer le conditionnement
Spécification
Spécification
| Matériau de la base | Échangeur de cations forts PS/DVB, forme H+ |
| Poids du lit | 900 g |
| À utiliser avec (application) | Élimination ou concentration des cations de l’eau, dégraissage des valeurs de pH des échantillons de base |
| Granulométrie | 100 μm |
| Type | Cartouches Chromafix PS-H+ |
| Porosité | 100 Å |
| Quantité | 50/boîte |
| Dimension du tube | L |