Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouches Chromafix™ PS-H+ SPE
Code produit. 10030332 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Poids du lit:
230 g
430 g
900 g
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10030332
Marque: Macherey-Nagel™ 731861
Pour l’élimination ou la concentration de cations dans l’eau, diminuez la valeur pH des échantillons de base pour le protocole standard. La cartouche SPE Macherey-Nagel™ Chromafix™ PS-H+ est une phase SPE à base de polymères pour la chromatographie en phase RP et ionique.
Ces phases SPE polymères sont utilisées pour l'élimination des composés interférents et l'enrichissement des analytes en phase inverse et en chromatographie ionique.
  • Échangeur de cations forts PS/DVB, avec une capacité de forme H+ de 2,9 meq/g
  • Très faible taux de gonflement, donc très bien adapté à la chromatographie
  • Fonction fiable sur toute la gamme de pH, de 0–14
  • Améliore la séparation chromatographique si les composants interférents se recouvrent avec l'analyte
  • Améliore la durée de vie de la colonne, car les composants interférents peuvent bloquer le conditionnement
Spécification
Matériau de la base Échangeur de cations forts PS/DVB, forme H+
Poids du lit 430 g
À utiliser avec (application) Élimination ou concentration des cations de l’eau, dégraissage des valeurs de pH des échantillons de base
Granulométrie 100 μm
Type Cartouches Chromafix PS-H+
Porosité 100 Å
Quantité 50/boîte
Dimension du tube (M