Learn More
Thermo Scientific™ Flacons et inserts inertes de classe GOLD Chromacol™
Garantissez la sécurité et l’intégrité des échantillons avec des flacons inertes qui ont les taux de récupération les plus élevés, un décalage de pH ultra-faible et une teneur en alcalis extrêmement faible.
19.56€ - 642.00€
Spécification
Couleur Transparent
Matériau Verre
Consulter d'autres spécifications
Produits 12
Code produit Marque Volume (métrique) Taille du bouchon Type Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Taille du bouchon Type Prix Quantité et disponibilité  
11573760
Afficher les documents
Thermo Scientific™
01-CVG
125 μl 8 mm Crimp Top Vial
308.07€
500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11553760
Voir les accessoires Afficher les documents
Thermo Scientific™
03-CVG
325 μl 8 mm Crimp Top Vial N/A N/A N/A
11543760
Afficher les documents
Thermo Scientific™
02-CTVG
250 μl 8 mm Crimp Top Vial N/A N/A N/A
11543680
Afficher les documents
Thermo Scientific™
2-SVG
2,0 ml 8 mm Screw Thread Vial N/A N/A N/A
11503680
Afficher les documents
Thermo Scientific™
1.1-STVG
1,2 ml 8 mm Screw Thread Vial N/A N/A N/A
15232670
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
2-SVWGK
2,0 ml 9 mm Screw Thread Vial
19.56€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
12631505
Afficher les documents
Thermo Scientific™
02-FISVG
0,2 ml 9 mm Screw Thread Vial N/A N/A N/A
11533760
Afficher les documents
Thermo Scientific™
2-CVG
2,0 ml 11 mm Crimp Top Vial N/A N/A N/A
11503760
Afficher les documents
Thermo Scientific™
1.1-CTVG
1,4 ml 11 mm Crimp Top Vial N/A N/A N/A
12611505
Afficher les documents
Thermo Scientific™
02-FIVG
0,2 ml 11 mm Crimp Top Vial N/A N/A N/A
12306808
Afficher les documents
Thermo Scientific™
02-FIRVG
200 μl 11 mm Snap Cap Vial N/A N/A N/A
10570303
Voir les accessoires Afficher les documents
Thermo Scientific™
02-MTVWG
200 μl Insert pour flacon N/A N/A N/A
Description
Description
Optimisez vos performances d’échantillon et obtenez moins d’échecs de tests grâce aux flacons en verre inerte de classe GOLD Thermo Scientific™ Chromacol™. Ces flacons offrent la technologie la plus moderne de l’industrie pour l’analyse des analytes critiques à faible limite de détection et lorsque la qualité, la reproductibilité, la sécurité et l’intégrité des échantillons sont d’une importance optimale.
Pour faciliter la manipulation des échantillons et réduire les risques de perte d’échantillons, les flacons de classe GOLD Chromacol constituent le meilleur choix pour tous les utilisateurs de chromatographie effectuant une analyse ultra-trace.
Obtenez la confiance dans les résultats
  • Fabriqué en verre à coefficient de dilatation 33 spécial de 1re classe hydrolytique, répondant aux exigences actuelles de l’USP pour les pharmacopées.
  • Surface à adsorption ultra-basse pour les composés polaires critiques, permettant une analyse des niveaux ultra-traces pour les analytes fortement adsorbants.
  • La norme de haut niveau en Europe et en Asie depuis des décennies.
  • Écart de pH ultra-faible en raison de l’activité de surface réduite.
  • Teneur alcaline la plus faible pour moins d’interactions verre-paroi.
Augmentez la productivité et gagnez du temps
  • Taux de récupération les plus élevés, même avec les composés critiques (par exemple, atomes d’azote trisubstitués, amines tertiaires) dans les concentrations de traces.
  • Les pics présentent les mêmes hauteurs et symétrie et présentent une récupération et une reproductibilité élevées.
Réduisez les coûts d’analyse
  • Une analyse stable et une reproductibilité accrue permettent d’accroître la sécurité et l’intégrité des résultats analytiques.
  • Une quantité réduite de tampon permet d’économiser de l’argent.
  • Aucun risque d’arrêt de l’échantillonneur automatique pendant la nuit.
  • Ajustement optimal de l’échantillonneur automatique indépendant des lots.
Spécification
Spécification
Transparent
Verre
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Flacons et inserts inertes de classe GOLD Chromacol™