Learn More
Thermo Scientific™ Flacons et inserts inertes de classe GOLD Chromacol™
Product Code. 11503760
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (métrique):
125 μl
0,2 ml
200 μl
250 μl
325 μl
1,2 ml
1,4 ml
2,0 ml
Taille du bouchon:
8 mm
9 mm
11 mm
11 mm
Type:
Flacon avec bouchon à clipser
Flacon à sertir
Flacon à vis
Insert pour flacon
missing translation for 'unitSize'
100 pièces
1000 pièces
500 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11503760
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 1.1CTVG
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Garantissez la sécurité et l’intégrité des échantillons avec des flacons inertes qui ont les taux de récupération les plus élevés, un décalage de pH ultra-faible et une teneur en alcalis extrêmement faible.
Optimisez vos performances d’échantillon et obtenez moins d’échecs de tests grâce aux flacons en verre inerte de classe GOLD Thermo Scientific™ Chromacol™. Ces flacons offrent la technologie la plus moderne de l’industrie pour l’analyse des analytes critiques à faible limite de détection et lorsque la qualité, la reproductibilité, la sécurité et l’intégrité des échantillons sont d’une importance optimale.
Pour faciliter la manipulation des échantillons et réduire les risques de perte d’échantillons, les flacons de classe GOLD Chromacol constituent le meilleur choix pour tous les utilisateurs de chromatographie effectuant une analyse ultra-trace.
Choisissez le flacon qui répondra le mieux à vos besoins
  • Ces flacons à large ouverture, faciles à remplir, exigent l’utilisation de micro-inserts de 6mm de diamètre
  • Identifiez les échantillons et les volumes avec l’étiquette inscriptible graduée fournie sur certains flacons
  • Obtenez une extraction optimale des échantillons sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts, grâce aux flacons de micro-échantillonnage à récupération élevée
  • Optimisez la récupération des principaux composés polaires, labiles ou interactifs OH en utilisant un verre silanisé (désactivé) (en option)
Sélectionnez l’insert correspondant à votre échantillon
  • Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
  • Les inserts à point de précision minimisent la perte d’échantillon résiduelle
  • Les inserts à point tiré sont une solution économique pour les applications non critiques
Compatibles avec les échantillonneurs automatiques*
Compatibles avec la plupart des échantillonneurs automatiques HPLC et GC
*Reportez-vous au catalogue de colonnes et consommables pour obtenir plus d’informations sur la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Flacon à sertir de 11 mm, 1,1 ml, large ouverture, verre de classe GOLD
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 1,4 ml
Volume (métrique) résiduel < 5 μl
Gamme de produits Chromacol Gold
Hauteur (métrique) 32 mm
Quantité 500
Type Flacon à sertir
Taille du bouchon 11 mm
Marking Spot Non