Learn More
Thermo Scientific™ Flacons et inserts inertes de classe GOLD Chromacol™
Description
Garantissez la sécurité et l’intégrité des échantillons avec des flacons inertes qui ont les taux de récupération les plus élevés, un décalage de pH ultra-faible et une teneur en alcalis extrêmement faible.
Optimisez vos performances d’échantillon et obtenez moins d’échecs de tests grâce aux flacons en verre inerte de classe GOLD Thermo Scientific™ Chromacol™. Ces flacons offrent la technologie la plus moderne de l’industrie pour l’analyse des analytes critiques à faible limite de détection et lorsque la qualité, la reproductibilité, la sécurité et l’intégrité des échantillons sont d’une importance optimale.
Pour faciliter la manipulation des échantillons et réduire les risques de perte d’échantillons, les flacons de classe GOLD Chromacol constituent le meilleur choix pour tous les utilisateurs de chromatographie effectuant une analyse ultra-trace.
- Le joint à sertir de 8 mm minimise l’exposition entre le solvant de l’échantillon et le septum
- Le verre borosilicaté neutre de classe GOLD affiche un faible coefficient de dilatation, une grande pureté et une concentration extrêmement faible en sites actifs, ce qui protège vos analytes contre les interactions indésirables
- Les gaines haute précision (PTFE ou verre) permettent d’utiliser les flacons avec la grande majorité des échantillonneurs automatiques du marché
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Reportez-vous au catalogue de colonnes et consommables Thermo Scientific pour plus d’informations sur la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
Spécification
Spécification
| Description | Flacon à sertir Sci-Vi de 0,1 ml - Verre de classe GOLD |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 6 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 125 μl |
| Volume (métrique) résiduel | < 1 μl |
| Gamme de produits | Chromacol Gold |
| Hauteur (métrique) | 32 mm |
| Quantité | 500 |
| Type | Flacon à sertir |
| Afficher plus |