Learn More
Solution de rinçage d’instrument LC-MS ChromaCare™, Thermo Scientific™
La solution de rinçage d’instrument de LC-MS ChromaCare™ est conçue pour préparer les instruments de LC/MS pour le démarrage. En réduisant le bruit de fond, cette solution facilite l’installation des instruments et les routines de maintenance préventive.
Marque: Thermo Scientific T111101000
149.99 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Conçue par Thermo Scientific pour optimiser le nettoyage tout en préservant l’intégrité des instruments dans les systèmes UHPLC Vanquish™ et UltiMate™ avec QQQ MS
- Composée d’un mélange unique de solvants protiques et aprotiques polaires pour éliminer une grande variété de contaminants
- Convient particulièrement aux nouvelles installations de LC/MS et UHPLC/MS pour stabiliser rapidement la ligne de base
- Mélange de 25 % d’acétonitrile, 25 % de méthanol, 25 % d’eau et 25 % de 2-propanol (IPA)
- Proposée en falacons borosilicatés de 1 L et en flacon en verre ambré de 2,5 L
Spécification
LC-MS Instrument Flush Solution | |
Flacon en verre borosilicaté | |
Liquide | |
25% Acetonitrile, 25% Methanol, 25% Water, 25% 2-Propanol (IPA) |
75-05-8; 67-56-1; 67-63-0; 7732-18-5 | |
1 L | |
Incolore | |
LC-MS |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
- ChromaCare LC/MS Instrument Flush Solution
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H331-Toxique par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Acetonitrile, Methanol, isopropanol
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
241354 | Certificat d’analyse | 11/06/2024 | T111101000 |
241026 | Certificat d’analyse | 11/06/2024 | T111101000 |
2344854 | Certificat d’analyse | 11/06/2024 | T111101000 |
190499 | Certificat d’analyse | 20/10/2023 | T111101000 |
193187 | Certificat d’analyse | 20/10/2023 | T111101000 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
26Heures
1Minutes
7Secondes
51 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
57Heures
1Minutes
7Secondes
51Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%