Learn More
Solution de rinçage d’instrument LC-MS ChromaCare™, Thermo Scientific™
Code produit. p-8481023 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 l
2,5 l
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Flacon en verre borosilicaté
Conditionnement:
1L
2.50L
Code produit. 15893187
Marque: Thermo Scientific T111101000
Demander un format en vrac ou personnalisé
La solution de rinçage d’instrument de LC-MS ChromaCare™ est conçue pour préparer les instruments de LC/MS pour le démarrage. En réduisant le bruit de fond, cette solution facilite l’installation des instruments et les routines de maintenance préventive.
  • Conçue par Thermo Scientific pour optimiser le nettoyage tout en préservant l’intégrité des instruments dans les systèmes UHPLC Vanquish™ et UltiMate™ avec QQQ MS
  • Composée d’un mélange unique de solvants protiques et aprotiques polaires pour éliminer une grande variété de contaminants
  • Convient particulièrement aux nouvelles installations de LC/MS et UHPLC/MS pour stabiliser rapidement la ligne de base
  • Mélange de 25 % d’acétonitrile, 25 % de méthanol, 25 % d’eau et 25 % de 2-propanol (IPA)
  • Proposée en falacons borosilicatés de 1 L et en flacon en verre ambré de 2,5 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description LC-MS Instrument Flush Solution
Conditionnement Flacon en verre borosilicaté
CAS 75-05-8; 67-56-1; 67-63-0; 7732-18-5
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Quantité 1 l
Pourcentage de pureté 25% Acetonitrile, 25% Methanol, 25% Water, 25% 2-Propanol (IPA)
Qualité LC-MS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • ChromaCare LC/MS Instrument Flush Solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Acetonitrile, Methanol, isopropanol